Przejdź do
C-39439
Pożywka dla adipocytów
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-27431
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Adipocyte Nutrition Medium SupplementPack (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-27431
Application
Adipocyte Nutrition Medium może być stosowane do hodowli dojrzałych adipocytów. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do adipocytów mysich. Zalecane dla: Adipocytów ludzkich
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Płodowa surowica cielęca: 0,03 ml / ml d-Biotyna: 8 µg / ml Insulina (rekombinowana ludzka): 0,5 µg / ml Deksametazon: 400 ng / ml
Opakowanie SupplementPack należy przechowywać w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Preadipocyte/Adipocyte Media are subjected to comprehensive quality control tests using primary human white preadipocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested preadipocytes. In addition, the Preadipocyte Differentiation Medium/Adipocyte Nutrition Medium are tested for the capacity to induce the terminal differentiation of preadipocytes into mature adipocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka dla adipocytów
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)