Przejdź do
C4361
Collagen Type I−FITC Conjugate from bovine skin
~1 mg/mL, solution
Synonim(y):
Collagen from bovine skin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
3870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine skin
Quality Segment
form
solution
concentration
~1 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Type I collagen is the major collagen of tendon and bone, but it is widely distributed in other tissues, such as skin, cornea, tooth dentin, heart valve, lung, liver, fascia and scar tissue.
Application
Collagen Type I-FITC Conjugate from bovine skin has been used in collagen I gel deformation analysis. It has also been used to coat silicone elastic membranes for seeding cells for various experimental studies. It can also be used as a substrate for assaying mammalian collagenase activity in cell culture.
Biochem/physiol Actions
Collagen type I offers mechanical stability, strength and toughness to a range of tissues from tendons and ligaments, to skin, cornea, bone and dentin.
Physical form
Supplied in 0.01 M acetic acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4243234138C9879
description
~1 mg/mL, solution
description
2.9-3.2 mg/mL, (Suitable for cell culture and for 3D matrix formation), sterile-filtered
description
-
description
powder, suitable for substrate for collagenase
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
lyophilized
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
Gene Information
cow ... COL1A1(282187), COL1A2(282188)
human ... MMP1 (includes EG:4312)(4312)
mouse ... MMP1 (includes EG:4312)(83995)
rat ... MMP1 (includes EG:4312)(300339)
Gene Information
human ... COL1A1(282187)
Gene Information
-
Gene Information
-
biological source
bovine skin
biological source
bovine skin
biological source
human skin
biological source
bovine Achilles tendon
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)