Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 421,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
202-403-9
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
421,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
191-192 °C (lit.)
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... KCNN4(3783)
Application
Chlorzoxazone may be used:
- as a calcium-activated potassium (KCa) channel activator in patch-clamp electrophysiology to test its effect on dendritic hyperexcitability
- as a substrate for cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) enzyme in cultured human hepatocytes
- as a benzimidazolone compound to test its effect on epithelial sodium (Na+) transport
Biochem/physiol Actions
Chlorzoxazone inhibits the multisynaptic reflex arcs primarily in the spinal cord and brain subcortical areas. It is an activator of calcium activated potassium channels and may contribute to the aortic artery relaxation in mice. Chlorzoxazone also activates the calcium-activated potassium (KCa) channel and small conductance calcium-activated potassium channels (SK). It is metabolized by cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) and serves as a probe for monitoring this enzyme function.
Chlorzoxazone is a skeletal muscle relaxant.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorzoxazone
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?