Przejdź do
C4493
Cucurbitacin I hydrate
≥95% (HPLC), solid
Synonim(y):
2,16α,20,25-Tetrahydroxy-9-methyl-19-Nor-9β,10α-lanosta-1,5,23-triene-3,11,22-trione, Elatericin B, JSI-124, NSC 521777
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
986,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H42O7 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
514.65 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-736-8
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
986,00 zł
Cena katalogowa1160,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC(C)(O)\C=C\C(=O)[C@](C)(O)[C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@@H]3CC=C4[C@@H](C=C(O)C(=O)C4(C)C)[C@]3(C)C(=O)C[C@]12C
InChI
1S/C30H42O7.H2O/c1-25(2,36)12-11-21(33)30(8,37)23-19(32)14-27(5)20-10-9-16-17(13-18(31)24(35)26(16,3)4)29(20,7)22(34)15-28(23,27)6;/h9,11-13,17,19-20,23,31-32,36-37H,10,14-15H2,1-8H3;1H2/b12-11+;/t17-,19-,20+,23+,27+,28-,29+,30+;/m1./s1
InChI key
ZKDSPEWKSJCXQE-NEBRQAMTSA-N
Biochem/physiol Actions
Cucurbitacin I (JSI-124) is a novel selective inhibitor of the janus kinase 2/signal transducer and activator of transcription 3 (JAK2/STAT3) signaling pathway with anti-proliferative and anti-tumor properties.
Cucurbitacin I is a novel selective JAK/STAT3 inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the JAKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL80254PHL84046
Cucurbitacin D phyproof® Reference Substance
PHL80254
Cucurbitacin D
Cucurbitacin A phyproof® Reference Substance
PHL84046
Cucurbitacin A
description
≥95% (HPLC), solid
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥85.0% (HPLC)
form
solid
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)