Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 706,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
706,00 zł
form
powder
Quality Segment
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
InChI key
VXEAYBOGHINOKW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form powder | form solid | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| originator Johnson & Johnson | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358) | Gene Information - | Gene Information human ... HTR2A(3356), HTR2C(3358) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclobenzaprine hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?