Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł 1411,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2670,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1411,00 zł
Cena katalogowa1660,00 złZaoszczędź 15%description
zwitterionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 7000
aggregation number
11
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter (in Ethanol)
ign. residue
≤0.1%
CMC
8 mM (20-25°C), 8 mM (micellar weight =9960)
mp
184-186 °C (lit.)
transition temp
cloud point 90 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H58N2O8S/c1-20(7-10-29(39)33-13-6-14-34(4,5)18-23(36)19-43(40,41)42)24-8-9-25-30-26(17-28(38)32(24,25)3)31(2)12-11-22(35)15-21(31)16-27(30)37/h20-28,30,35-38H,6-19H2,1-5H3,(H-,33,39,40,41,42)/t20-,21+,22-,23?,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI key
GUQQBLRVXOUDTN-XOHPMCGNSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioXtra | description ≥98% | description Unique detergent with high CMC that solubilizes membrane-bound proteins in their native state. | description Avanti Research™ - A Croda Brand 850501P, powder |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% | assay >98% (TLC) | assay >98% (TLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| aggregation number 11 | aggregation number 11 | aggregation number 11 | aggregation number - |
| impurities ≤0.1% Insoluble matter (in Ethanol), ≤0.0005% Phosphorus (P) | impurities ≤5% Water (Karl Fischer) | impurities - | impurities - |
| mp 184-186 °C (lit.) | mp 184-186 °C (lit.) | mp - | mp - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05% | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHAPSO
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?