Przejdź do
C5020
Cefazolin sodium salt
89.1-110.1%
Synonim(y):
Cefazoline sodium, Monosodium cefazolin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13N8NaO4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.49
UNSPSC Code:
51282532
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-278-4
Beilstein/REAXYS Number:
3585038
MDL number:
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
89.1-110.1%
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].Cc1nnc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cn4cnnn4)C3=O)C([O-])=O)s1
InChI
1S/C14H14N8O4S3.Na/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21;/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t9-,12-;/m1./s1
InChI key
FLKYBGKDCCEQQM-WYUVZMMLSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Biochem/physiol Actions
Used to study the effect of expression, binding and inhibition of penicillin-binding proteins, especially PBP2 and PBP4 on bacterial cell wall mucopeptide synthesis.
Preparation Note
Freely soluble in water, very slightly soluble in chloroform and ethanol.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2681BP819FLUH99C78CFE
Cefazolin sodium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP819
Cefazolin sodium
description
89.1-110.1%
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
assay
89.1-110.1%
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cefazolin sodium salt
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)