Przejdź do
C5259
Carbamyl-β-methylcholine chloride
≥99% (TLC), crystalline
Synonim(y):
Bethanechol chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
984,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H17N2O2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.68
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
209-686-8
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
crystalline
984,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
crystalline
color
white
solubility
H2O: 1.7 g/mL (stable for several days at 4°C.), ethanol: 80 mg/mL (stable for several days at 4°C.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C[N](C)(C)C)OC(N)=O
InChI
1S/C7H17N2O2.ClH/c1-6(11-7(8)10)5-9(2,3)4;/h6H,5H2,1-4H3,(H2,8,10);1H
InChI key
AIRHOJQHGLTTTB-UHFFFAOYSA-N
General description
Muscarinic acetylcholine receptor agonist that is not a substrate for acetylcholinesterase.
Application
Carbamyl-β-methylcholine chloride has been used in western blotting and bactericidal assay. It has also been used in concentration-response studies with isolated atrial preparation.
Biochem/physiol Actions
Carbamyl-β-methylcholine has a selective action on urinary bladder and intestine. It induces smooth muscle tension in the bladder. Its main function is to induce detrusor muscle action, mediated by postganglionic parasympathetic effector cells. Nausea, flushing, sweating, abdominal cramps are some of the side effect caused by carbamyl-β-methylcholine.
Disclaimer
Hygroscopic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR23571071009A2251
description
≥99% (TLC), crystalline
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (TLC), powder
form
crystalline
form
solid
form
-
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 1.7 g/mL (stable for several days at 4°C.), ethanol: 80 mg/mL (stable for several days at 4°C.)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL (solutions undergo rapid, pH-dependent decomposition at pH > 6.)
color
white
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)