Przejdź do
C5312
Chloroform
ACS reagent, spectrophotometric grade, passes test for dithizone test, ≥99.8%
Synonim(y):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
EC Number:
200-663-8
UNSPSC Code:
12190000
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent, spectrophotometric grade
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8%
contains
0.5-1% ethanol as stabilizer
impurities
Acetone and aldehyde, passes test (limit 0.005%), Acid and chloride, passes test, Free chlorine (Cl), passes test, Substances darkened by sulfuric acid, passes test
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Pb: ≤0.05 ppm
suitability
passes test for dithizone test
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)