Przejdź do
C5423
Clenbuterol hydrochloride
≥95% (TLC), powder, β2-adrenoceptor agonist
Synonim(y):
4-Amino-α-(t-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
198,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
611,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18Cl2N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-643-7
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥95%
Form:
powder
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
198,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Clenbuterol hydrochloride, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
InChI key
OPXKTCUYRHXSBK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Application
Clenbuterol hydrochloride has been used:
  • as an agonist for β-adrenergic receptor (β-AR) from chick skeletal muscle
  • to induce hypertrophic effects in masseter, digastric, and temporalis muscles of rat
  • as a reference β-agonist standard in tandem mass spectrometry(MS-MS)
Biochem/physiol Actions
Clenbuterol hydrochloride is a β2-adrenoceptor agonist and bronchodilator. It is effective in improving peak expiratory flow rate (PEFR) in asthma patients. Clenbuterol is also a performance-enhancing drug as it stimulates the central nervous system and improves oxygen transport. Clenbuterol elicits cardio protective functionality in patients with dilated cardiomyopathy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1134674PHR3488
description
≥95%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
powder
form
-
form
-
assay
≥95%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
drug control
Home Office Schedule 4.2
drug control
-
drug control
-
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB2(154)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clenbuterol hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)