Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 380,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14ClN5NaO7PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
509.79
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
8-(4-Chlorophenylthio)-guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt, ≥95% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].NC1=Nc2c(nc(Sc3ccc(Cl)cc3)n2[C@@H]4O[C@@H]5COP([O-])(=O)O[C@H]5[C@H]4O)C(=O)N1
InChI
1S/C16H15ClN5O7PS.Na/c17-6-1-3-7(4-2-6)31-16-19-9-12(20-15(18)21-13(9)24)22(16)14-10(23)11-8(28-14)5-27-30(25,26)29-11;/h1-4,8,10-11,14,23H,5H2,(H,25,26)(H3,18,20,21,24);/q;+1/p-1/t8-,10-,11-,14-;/m1./s1
InChI key
REEQGIQRCDWDRA-ZBMQJGODSA-M
Application
8-(4-Chlorophenylthio)-guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt has been used to activate GMP-dependent protein kinase (PKG) in vascular smooth muscle cells (VSMCs).
Biochem/physiol Actions
Membrane-permeable analog of cGMP that does not affect cGMP-regulated phosphodiesterase. A more potent cGMP analog than 8-Br-cGMP due to greater membrane permeability and a higher resistance to hydrolysis by phosphodiesterase. Used as a selective activator of cGMP dependent protein kinase (PKG). Found to be a very potent cyclic nucleotide-gated channel agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?