Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H21NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.34
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
assay
≥98%
form
powder
pH
10.0-11.4
useful pH range
10.0-11.4
pKa (25 °C)
10.7
pKa
10.7
solubility
water: 0.176 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
O=S(CCCCNC1CCCCC1)(O)=O
InChI
1S/C10H21NO3S/c12-15(13,14)9-5-4-8-11-10-6-2-1-3-7-10/h10-11H,1-9H2,(H,12,13,14)
InChI key
XNPKNHHFCKSMRV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Homolog of CHES and CAPS with higher pKa and similar utility in biological systems.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?