Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 969,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
969,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
≥96.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | plant: suitable
mp
772 °C (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
transfection of eukaryotic cells with either plasmid DNA or high molecular weight genomic DNA. The CaCl2-mediated electroporation of E. coli with the plasmid DNA pBR322 has been studied. A protocol for the concentration of virus vectors that uses CaCl2 has been published.
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description anhydrous, BioReagent, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥96.0% | description AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis |
| form powder | form beads |
| assay ≥96.0% | assay ≥99.99% trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade anhydrous | grade synthesis grade |
| vapor pressure 0.01 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 0.01 mmHg ( 20 °C) |
| mp 772 °C (lit.) | mp 772 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the procedure for preparing a 2 M solution using calcium chloride and calcium chloride dihydrate?
1 answer-
The molecular weight for calcium chloride dihydrate is 147.01 g/mol, so a 2 M solution would be 294 g/L. Similarly, the molecular weight for calcium chloride is 110.98 g/mole, so a 2 M solution would be 222 g/L. Therefore, a 2 M solution of calcium chloride dihydrate (such as C7902) would be 294 g/L with a molecular weight of 147.01 g/mol.