Przejdź do
C5851
CGP 35348 hydrate
≥97% (NMR), solid
Synonim(y):
(3-Aminopropyl)(diethoxymethyl)phosphinic acid hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
876,00 zł
744,60 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H20NO4P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.22 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
744,60 zł
Cena katalogowa876,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >20 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CCOC(OCC)P(O)(=O)CCCN
InChI
1S/C8H20NO4P.H2O/c1-3-12-8(13-4-2)14(10,11)7-5-6-9;/h8H,3-7,9H2,1-2H3,(H,10,11);1H2
InChI key
SRBHGEXMDCJOMS-UHFFFAOYSA-N
Application
CGP 35348 hydrate has been used as a γ-aminobutyric acid-B (GABAB) receptor inhibitor:
  • to study its effects on intrinsic optical signal (IOS) in rat hippocampus
  • alone or in combination with sodium salicylate to study its effects on auditory responses in the rat′s dorsal cortex of rat
  • to study its effects on hepatocellular carcinoma cells (HCC)
Biochem/physiol Actions
CGP 35348 is a γ-aminobutyric acid-B (GABAB) receptor antagonist. It has a higher affinity towards post-versus presynaptic receptors that can penetrate the blood-brain barrier.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAB Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Disclaimer
Product is hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0594SML0990SML0893
description
≥97% (NMR), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)