Informacje o tej pozycji
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
mp
287 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 20 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OC(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H5O2.ClH.Hg/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H,(H,8,9);1H;/q;;+1/p-1
InChI key
YFZOUMNUDGGHIW-UHFFFAOYSA-M
Application
Disclaimer
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
59-85-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?