Przejdź do
C6013
Cholesteryl hemisuccinate tris salt
anionic detergent
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hemisuccinate, 5-Cholesten-3β-ol 3-hemisuccinate, CHEMS, CHS, Cholesteryl hydrogen succinate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H50O4 · C4H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
607.86
UNSPSC Code:
12352211
eCl@ss:
39023139
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
3140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C31H50O4.C4H11NO3/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(35-29(34)14-13-28(32)33)15-17-30(22,4)27(24)16-18-31(25,26)5;5-4(1-6,2-7)3-8/h9,20-21,23-27H,6-8,10-19H2,1-5H3,(H,32,33);6-8H,1-3,5H2/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-;/m1./s1
InChI key
SLDYONDUXRBLLR-XTCKSVDZSA-N
Application
Cholesteryl hemisuccinate tris salt has been used:
  • to prepare solubilization buffer for glucan synthase assay
  • to prepare immunoprecipitation buffer for immobilization of opioid receptors on paramagnetic beads.
  • as a membrane stabilizer for liposomes and protein synaptogyrin-1
  • as a component of a folate-modified self-microemulsifying drug delivery system.
  • with N-dodecyl β-D-maltoside (DDM) to solubilize erythrocyte ghosts and chemokine receptor CCR1
  • for protein solubilization
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl hemisuccinate is an ionizable anionic detergent that stabilizes large unilamellar vesicles. These liposome vesicles act as delivery agents for anticancer drugs, oligonucleotides and antibiotics. Cholesteryl succinate also reportedly exhibits antiproliferative activity and may be clinically useful as antitumor agent.
Preparation Note
Cholesteryl hemisuccinate tris salt yields clear, colorless solution in methanol at 10 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6512850524PSML4366
CHEMS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850524P
CHEMS
description
anionic detergent
description
-
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥98% (HPLC)
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
>99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
form
powder
form
liquid crystal
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)