Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H36F6N6O4·C4H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
872.81
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule V
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Lasmiditan (COL-144 and LY573144) is an orally active, potent and selective high-affinity serotonin receptor 5-HT1F agonist (5-HT1F/1E Ki = 2.21/594 nM; 5-HT1A/B/C Ki >1 μM; 5-HT2A/B/C Ki >2 μM; 5-HT6/7 Ki >3 μM). Lasmiditan induces mitochondrial biogenesis (MB) in human glomerular endothelial cells and mouse glomerular endothelial cells (100 nM for 72h). Unlike the triptans, Lasmiditan is void of vasoconstrictor activity toward isolated human coronary arteries (up to 100 μM) or in anaesthetized female beagle dogs in vivo (4.13-11.13 mg/kg i.v.)
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?