Przejdź do
C6019
Clotrimazole
98.5-100.5% (dry basis), powder, Ca²⁺-activated K⁺ channels inhibitor
Synonim(y):
1-(o-Chloro-α,α-diphenylbenzyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
767,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
245-764-8
MDL number:
Form:
powder
767,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Clotrimazole,
form
powder
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
cell membrane | interferes, protein synthesis | interferes
originator
Schering Plough
SMILES string
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
InChI key
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Chemical structure: imidazole
Application
Clotrimazole has been used:
  • to study the upregulation of the gene ERG11 that codes for an azole target enzyme lanosterol demethylase, in Candida species, upon treatment with azole antibiotics
  • to study the development of resistance in Candida species isolated from patients undergoing prolonged antifungal treatment
  • to induce stress granules via mitochondrial stress
  • for the inhibition of in vitro formation of high density sickle cells induced by treatment with 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB)
  • to inhibit cytochrome P450 enzyme in cell cultures
Biochem/physiol Actions
Clotrimazole is a specific inhibitor of Ca2+-activated K+ channels. It is an antifungal azole. Clotrimazole is a derivative of imidazole and has similar antimicrobial action and activity to ketoconazole. It inhibits cytochrome P450-dependent 14α-demethylase, which is critical to ergosterol biosynthesis. The accumulated 14α-methylated sterols change the membrane structure of sensitive fungi, altering cell membrane permeability.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Schering Plough. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C24300001141002PHR1058
Clotrimazole European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C2430000
Clotrimazole
Clotrimazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1141002
Clotrimazole
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
originator
Schering Plough
originator
-
originator
-
originator
-
mode of action
protein synthesis | interferes, cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP17A1(1586), CYP3A4(1576)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clotrimazole
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Please provide the absorption molecular coefficient of clotrimazole and the solvent used to quantify my clotrimazole solutions.
    1 answer
    1. C6019 is supplied in powder form. It is soluble in Chloroform at 50.0 - 52.0 mg/ml. But the information on the absorption molecular coefficient of clotrimazole is currently unavailable. However, I conducted an extensive literature search and found some relevant information. Clotrimazole showed absorption maxima (λ max) at 263 nm, and linearity was obtained by concentration versus absorbance for clotrimazole with a correlation coefficient of r = 0.999.