Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
color
white to slightly yellow
solubility
ethanol: soluble, methanol: soluble
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES string
Cl.CN1CCC(\CC1)=C2/c3ccccc3C=Cc4ccccc24
InChI
1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
InChI key
ZEAUHIZSRUAMQG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
Application
- testing anti-inflammatory activity in serotonin receptor (5-HT) induced inflammation
- the inhibition of 5-HT in in vivo and in vitro bioassays in crabs
- the inhibition of 5-HT in embryo physiological experiments
inhibition of calcitonin gene related peptide (CGRP)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC), solid | description 99% | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| assay ≥98% (TLC) | assay 99% | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| solubility methanol: soluble | solubility 1 M NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - |
| color white to slightly yellow | color - | color - | color - |
| originator Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S. | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?