Przejdź do
C6146
2-Butenoyl coenzyme A lithium salt
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
2-Butenoyl CoA lithium salt, Crotonoyl Co A lithium salt, Crotonoyl coenzyme A lithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H40N7O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
835.61
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li].C\C=C\C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H40N7O17P3S.Li.H/c1-4-5-16(34)53-9-8-27-15(33)6-7-28-23(37)20(36)25(2,3)11-46-52(43,44)49-51(41,42)45-10-14-19(48-50(38,39)40)18(35)24(47-14)32-13-31-17-21(26)29-12-30-22(17)32;;/h4-5,12-14,18-20,24,35-36H,6-11H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,37)(H,41,42)(H,43,44)(H2,26,29,30)(H2,38,39,40);;/b5-4+;;
InChI key
OXXVXWRNRODUOD-SFKRKKMESA-N
Application
Crotonoyl coenzyme A (2-Butenoyl coenzyme A) may be used as a substrate of enzymes such as Plasmodium falciparum enoyl-ACP reductase and other enoyl-CoA reductases. Crotonoyl –CoA may be used as a substrate analogue for kinetic studies on β-hydroxyacyl-acyl carrier protein (ACP) dehydratase (FabZ).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B1638I0383P2153
description
≥90% (HPLC)
description
≥90%
description
≥85%
description
~95%
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥85%
assay
~95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)