Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 554,00 zł |
Informacje o tej pozycji
554,00 zł
material
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
feature
autoclavable: no
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2211-0020
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
nominal capacity
9 L (2 gal)
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2211, autoclavable: no | description nominal capacity 20 L (5 gal), Style 2211, autoclavable: no | description nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2321, autoclavable | description polycarbonate, volume 9 L, case of 6 ea |
| manufacturer/tradename Nalgene 2211-0020 | manufacturer/tradename Nalgene 2211-0050 | manufacturer/tradename Nalgene 2321-0020 | manufacturer/tradename Nalgene 2322-0020 |
| feature autoclavable: no | feature autoclavable: no | feature autoclavable | feature - |
| material polypropylene screw closure, high-density polyethylene Carboy | material polypropylene screw closure, high-density polyethylene Carboy | material polypropylene screw closure, high-density polyethylene Carboy | material rectangular , polycarbonate , polypropylene screw closure |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging case of 6 ea |
| nominal capacity 9 L (2 gal) | nominal capacity 20 L (5 gal) | nominal capacity 9 L (2 gal) | nominal capacity - |
| L × W × H 8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm) | L × W × H 12 1/2 in. (318 mm) × 8 5/8 in. (219 mm) × 15 in. (381 mm) | L × W × H 8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm) | L × W × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® rectangular carboy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?