Przejdź do
C6442
Nalgene® rectangular carboy
nominal capacity 20 L (5 gal), Style 2211, autoclavable: no
Synonim(y):
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2211-0050, laboratory container, receptical, vessel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
813,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
eCl@ss:
32040112
813,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
feature
autoclavable: no
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2211-0050
L × W × H
12 1/2 in. (318 mm) × 8 5/8 in. (219 mm) × 15 in. (381 mm)
nominal capacity
20 L (5 gal)
General description
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6317Z382000TMO23220050
description
nominal capacity 20 L (5 gal), Style 2211, autoclavable: no
description
nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2211, autoclavable: no
description
nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2321, autoclavable
description
polycarbonate, volume 20 L, case of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2211-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2211-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2321-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2322-0050
feature
autoclavable: no
feature
autoclavable: no
feature
autoclavable
feature
-
material
polypropylene screw closure, high-density polyethylene Carboy
material
polypropylene screw closure, high-density polyethylene Carboy
material
polypropylene screw closure, high-density polyethylene Carboy
material
polycarbonate , polypropylene screw closure, rectangular
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
case of 4 ea
L × W × H
12 1/2 in. (318 mm) × 8 5/8 in. (219 mm) × 15 in. (381 mm)
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
L × W × H
-
nominal capacity
20 L (5 gal)
nominal capacity
9 L (2 gal)
nominal capacity
9 L (2 gal)
nominal capacity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® rectangular carboy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)