Przejdź do
C6617
CBIQ
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
4-Chlorobenzo[f]isoquinoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
777,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8NCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.66
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: 15 mg/mL
SMILES string
Clc1nccc2c1ccc3ccccc23
InChI
1S/C13H8ClN/c14-13-12-6-5-9-3-1-2-4-10(9)11(12)7-8-15-13/h1-8H
InChI key
SHQLTRRYZVBEMR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CBIQ is a cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) activator; intermediate-conductance calcium-sensitive K+ channel (KCNN4) activator.
CBIQ is an activator of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and the intermediate-conductance calcium-sensitive K+ channel (KCNN4). CBIQ is a novel tool for a new ion channel; first activator of ΔF508 CFTR, the mutant form of CFTR chloride channel present in 75% of cystic fibrosis patients. Other benzoquinolines act at the normal CFTR but not at ΔF508 CFTR. CBIQ also activates KCNN4, which hyperpolarizes airway epithelial cells to promote anion flux, a further benefit in cystic fibrosis.
Features and Benefits
This compound is featured on the Chloride Channels and Potassium Channels pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I6783P3495SML0553
CBIQ ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C6617
CBIQ
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (GC), powder
description
>98% (HPLC), lyophilized powder
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
DMSO: 15 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
off-white
color
white
color
-
color
white to beige
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)