Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 562,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
562,00 zł
Nazwa produktu
L-Cystine dihydrochloride, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0% dry basis
biological source
non-animal source
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98.0% dry basis
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D -174 to -164 °, c = 2 in 1 M HCl
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white to off-white
mp
≥211.36 °C
solubility
2 M HCl: 50 mg/mL
cation traces
As: ≤2 ppm, Fe: ≤30 ppm, NH4+: ≤0.03%, heavy metals: ≤10 ppm
functional group
carboxylic acid, thiol
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
InChI key
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- High-quality compound suitable for multiple research applications
- Suitable for mammalian cell culture
- Prepared from non-animal source
- Tested for Endotoxins
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0% dry basis | description EMPROVE® EVOLVE | description - | description ≥98.0%, ISOM8™, suitable for cell culture |
| form powder or crystals | form powder | form - | form powder (or crystals) |
| assay ≥98.0% dry basis | assay - | assay - | assay ≥98.0% |
| functional group thiol, carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group thiol, carboxylic acid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| product line BioReagent | product line EMPROVE® EVOLVE | product line - | product line ISOM8™ |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystine dihydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?