Przejdź do
C6770
Carbadox
Synonim(y):
3-(2-Quinoxalinylmethylene)carbazic acid methyl ester N,N′-dioxide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.22
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
229-879-0
MDL number:
form
powder
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)N\N=C\c1cn(=O)c2ccccc2n1=O
InChI
1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+
InChI key
OVGGLBAWFMIPPY-WUXMJOGZSA-N
Application
Carbadox has been used to suppress aldosterone production, to study the spread of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) strains, and to compare different antimicrobial activities.
Biochem/physiol Actions
Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic that is generally used in feed to swine to prevent dysentery and improve feed efficiency. It inhibits bacteria by intercalation and induction of mutations in bacterial genome.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
64.4 °F - closed cup
flash_point_c
18 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6804-07-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)