Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 989,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H30O4K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
218-554-9
MDL number:
eCl@ss:
39020601
Form:
powder
989,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
color
light yellow to tan
SMILES string
[K].[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)CCC(O)=O)[C@]1([H])C=CC4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C22H30O4.K.H/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21,26)12-8-19(24)25;;/h3-4,13,16-18,26H,5-12H2,1-2H3,(H,24,25);;/t16-,17+,18+,20+,21+,22-;;/m1../s1
InChI key
YLXFIHIYNGPPSF-HUHWECDNSA-N
Application
Canrenoic acid potassium salt has been used as a human uridine 5′-diphospho (UDP)-glucuronosyltransferase inhibitor to study its effects on trifluoperazine (TFP) substrate selectivity. It has also been used to study its effects on the formation of aldosterone 18-glucuronide (ALDO 18β-G) in recombinant UDP-Glucuronosyltransferase-2B7 (UGT2B7), human liver (HLM) and human kidney cortical (HKCM) microsomes.
Biochem/physiol Actions
Competitive aldosterone receptor antagonist.
Competitive aldosterone receptor antagonist. Potassium canrenoate reduces the effects of aldosterone-induced increases in blood pressure and in cardiovascular fibrosis in animals with high sodium intake. It is used clinically for its anti-fibrotic effects. At higher doses it is genotoxic to liver and increases tumor incidence in rodent models.
Analysis Note
Aqueous solutions may contain some insoluble material.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder | description ≥97% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| color light yellow to tan | color white to beige | color - | color white to off-white |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?