Przejdź do
C7374
CK-636
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CK-0944636; N-[2-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]-2-thiophenecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
481,00 zł
408,85 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
408,85 zł
Cena katalogowa481,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
peach to light pink
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1[nH]c2ccccc2c1CCNC(=O)c3cccs3
InChI
1S/C16H16N2OS/c1-11-12(13-5-2-3-6-14(13)18-11)8-9-17-16(19)15-7-4-10-20-15/h2-7,10,18H,8-9H2,1H3,(H,17,19)
InChI key
ACAKNPKRLPMONU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CK-636 binds between Arp2 and Arp3, where it appears to block movement of Arp2 and Arp3 into their active conformation. CK-636 inserts into the hydrophobic core of Arp3 and alters its conformation. Both classes of compounds inhibit formation of actin filament comet tails by Listeria and podosomes by monocytes.
CK-636 inhibits the activity of actin-related protein (Arp)2/3 complex; binds between Arp2 and Arp3, blocks movement of Arp2 and Arp3 into active conformations, inhibits ability to nucleate actin filaments.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0006C9124A5979
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
clone FMS338, purified from hybridoma cell culture
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥25 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
peach to light pink
color
white to tan
color
white to light gray
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)