Przejdź do
C7745
CDK7/Cyclin H1/MNAT1, active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CAK, CCNH, CDKN7, MAT1, P39mo15, RNF66, STK1, p34, p37
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Specific activity:
17-22 nmol/min·mg
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
17-22 nmol/min·mg
mol wt
CDK7 subunit ~40 kDa, MNAT1 subunit ~37 kDa, cyclin D1 ~39 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
CDK7 gene is a member of the cyclin-dependent protein kinase family that is important regulators of cell cycle progression. CDK7 forms a trimeric complex with cyclin H and MAT1, which functions as a CDK-activating kinase (CAK). CDK7 is an essential component of the transcription factor TFIIH that is involved in transcription initiation and DNA repair. CDK7 is thought to serve as a direct link between the regulation of transcription and the cell cycle.
Physical form
Supplied in 50mM NaPhosphate pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)