Przejdź do
C8027
Copper(II) sulfate pentahydrate
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Synonim(y):
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CuSO4 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.69
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-847-6
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
7.3 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
General description
Copper(II) sulfate pentahydrate is known as blue vitriol. Structurally, in the pentahydrate molecule, each copper(II) ions is surrounded by four water molecules in the corners and the fifth water molecule is attached by hydrogen bonding. Copper (II) sulfate has many applications including preparation of Bordeaux mixture, a fungicide preparation. Electroplating, timber preservation and textile industry use copper (II) sulfate.
Application
Copper(II) sulfate pentahydrate has been used:
  • as an additive in trace element solution preparation in solid glucose minimal media
  • as a component of adamsII solution in Pneumococcal media
  • in the preparation of alginate gel for drug encapsulation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7631203165C3036
description
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
description
ReagentPlus®, ≥98.0%
description
99.999% trace metals basis
description
suitable for plant cell culture, ≥98%
form
powder
form
powder or crystals
form
crystals and lumps
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98.0%
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
vapor pressure
7.3 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
7.3 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
7.3 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
7.3 mmHg ( 25 °C)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
product line
BioReagent
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) sulfate pentahydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?