Przejdź do
C8081
Coenzyme Q2
≥90% (HPLC), liquid, electron carrier
Synonim(y):
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-geranyl-1,4-benzoquinone, Ubiquinone-10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
354,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90%
Form:
liquid
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Coenzyme Q2, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C(C(OC)=C1OC)=O)=C(C/C=C(C)/CCC=C(C)C)C1=O
InChI
1S/C19H26O4/c1-12(2)8-7-9-13(3)10-11-15-14(4)16(20)18(22-5)19(23-6)17(15)21/h8,10H,7,9,11H2,1-6H3/b13-10+
InChI key
SQQWBSBBCSFQGC-JLHYYAGUSA-N
Biochem/physiol Actions
Acts as an electron carrier and antioxidant in humans
Other Notes
Non-naturally occurring analog of coenzyme Q10.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C79562759707386
description
≥90%
description
≥95%
description
≥96.0% (HPLC)
description
analytical standard
assay
≥90%
assay
≥95%
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)