Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 759,00 zł |
Informacje o tej pozycji
759,00 zł
Quality Segment
assay
≥90.0% (Cephradine, HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: practically insoluble 96%, hexane: practically insoluble, water: slightly soluble
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12SCC(C)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)C3=CCC=CC3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-3,6,10-11,15H,4-5,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,15-/m1/s1
InChI key
RDLPVSKMFDYCOR-UEKVPHQBSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90.0% (Cephradine, HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description - |
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action cell wall synthesis | interferes | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| assay ≥90.0% (Cephradine, HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| solubility water: slightly soluble, hexane: practically insoluble, ethanol: practically insoluble 96% | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cephradine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(6R,7R)-7-[(2R)-2-amino-2-(cyclohexa-1,4-dien-1-yl)acetamido]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/bbe/2/5/28774125_w290.png)