Przejdź do
C8679
Chicago Sky Blue 6B
powder
Synonim(y):
Direct Blue 1, Pontamine sky blue
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H24N6Na4O16S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
992.80
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
24410
NACRES:
NA.47
EC Number:
220-026-8
MDL number:
form
powder
composition
Dye content, ~80%
color
blue
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].COc1cc(ccc1\N=N\c2ccc3c(cc(c(N)c3c2O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(\N=N\c5ccc6c(cc(c(N)c6c5O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(OC)c4
InChI
1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-23-11-15(3-7-19(23)37-39-21-9-5-17-25(57(43,44)45)13-27(59(49,50)51)31(35)29(17)33(21)41)16-4-8-20(24(12-16)56-2)38-40-22-10-6-18-26(58(46,47)48)14-28(60(52,53)54)32(36)30(18)34(22)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-37+,40-38+;;;;
InChI key
BPHHNXJPFPEJOF-GPTZEZBUSA-J
Application
Chicago Sky Blue 6B is a counterstain for background autofluorescence in fluorescence and immunofluorescence histochemistry. It has also been used as a filling in glass pipette electrodes for electrophysiological recordings in the brain sections of rats.
Biochem/physiol Actions
Chicago Sky Blue 6B is a large organic acid, structurally related to glutamate, that is a potent and efficient competitive inhibitor of vesicular glutamate uptake.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2610-05-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, I need to know information to Chicago Sky Blue - is available declaration of conformity for this stain? New requirtments regulation of IVDR.
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. It is not suitable for In Vitro Diagnostic use. The only documents available for this item are the product Certificate of Analysis, Certificate of Origin, and Safety Data Sheet are routinely available.
      Please see the link below to review additional information regarding product Quality Level Assignments and the associated documentation for each level.
      https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program