Przejdź do
C8849
α-Chloralose−HBC complex
≥92% α-anomer basis
Synonim(y):
1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose: 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin complex
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
1215,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥92% α-anomer basis
Form:
powder
1215,50 zł
Cena katalogowa1430,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥92% α-anomer basis
form
powder
shelf life
4 weeks at 4 °C (for aqueous solutions)
solubility
H2O: freely soluble
Application
α-Chloralose-HBC complex has been used for anesthetizing rats for various in vivo studies.
Biochem/physiol Actions
α-Chloralose-HBC complex is a preferred anesthetic over isoflurane as it displays no intrusion retinal spreading depolarization (rSD) generation and propagation.
Preparation Note
α-Chloralose content: 10% (w/w)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C012845373
Chloralose PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45373
Chloralose
description
≥92% α-anomer basis
description
-
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
≥92% α-anomer basis
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: freely soluble
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (or yellow-brown)
solubility
-
shelf life
4 weeks at 4 °C (for aqueous solutions)
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
15879-93-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)