Przejdź do
C8890
4-Chloro-1-naphthol
horseradish peroxidase substrate, fluorogenic, ≥98% (GC), crystalline
Synonim(y):
4-chloronaphthalen-1-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC10H6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.61
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
210-068-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
509750
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Chloro-1-naphthol, crystalline
assay
≥98% (GC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
protein detection: suitable
mp
118-121 °C (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
InChI key
LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromogenic peroxidase substrate useful in enzyme-linked detection procedures.
Application
4-Chloro-1-naphthol has been used to visualize protein bands in western blotting. It has also been used in staining polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane by Nakane method.
Biochem/physiol Actions
4-Chloro-1-naphthol serves as a substrate for horseradish peroxidase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8302C6788
description
crystalline
description
For HRP detection on Western Blots
description
tablet
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
-
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly brown
solubility
-
solubility
methanol: 10 mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline
form
liquid
form
tablet
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-1-naphthol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)