Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 118,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 190,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 325,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 643,00 zł |
Informacje o tej pozycji
118,00 zł
Nazwa produktu
p-Coumaric acid, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to yellow
mp
214 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
InChI key
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description primary reference standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description phyproof® Reference Substance |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| color white to yellow | color - | color - | color - |
| form powder | form - | form - | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - |
| solubility ethanol: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Coumaric acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?