Please see the links below for the Product Information Sheet which is located in the 'DOCUMENTATION' section under 'More Documents':
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c9268#product-documentation
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/422/794/c9268enz.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 678,00 zł |
2500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
678,00 zł
grade
Proteomics Grade
Quality Segment
form
ready-to-use solution
quality
(Type II-PMSF treated)
specific activity
≥50 units/mg protein
mol wt
~35 kDa
purified by
2× crystallization
impurities
≤0.05 BTEE units/mg protein chymotrypsin, ≤10 BAEE units/mg protein trypsin
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description (Type II-PMSF treated), ≥50 units/mg protein, ready-to-use solution | description (Type II-PMSF treated), ≥20 units/mg protein | description ammonium sulfate suspension, ≥6 units/mL packed gel, 25 °C, enzyme from bovine pancreas | description lyophilized powder |
| grade Proteomics Grade | grade - | grade - | grade Proteomics Grade |
| specific activity ≥50 units/mg protein | specific activity ≥20 units/mg protein | specific activity ≥6 units/mL packed gel, 25 °C | specific activity ≥125 units/mg protein |
| form ready-to-use solution | form aqueous suspension | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mol wt ~35 kDa | mol wt ~35 kDa | mol wt ~35,250 | mol wt 34,000 Da± 600 |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
In which solution and at what concentration should this product be reconstituted? How long is the stock solution stable and how should it be stored?