Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-734-4
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160410
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
crude powder
specific activity
3-10 units/mg solid
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for waste prevention when used in cellulosic ethanol research. For more information see the article in biofiles.
Application
1,4-(1,3:1,4)-β-D-Glucan 4-glucano-hydrolase, or cellulase, has been used in a study to examine supra-molecular structural features of cellulose during enzymatic hydrolysis using CP/MAS 13C NMR spectra in combination with line-fitting analysis.
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of glucose from cellulose in one hour at pH 5.0 at 37 °C (2 hr incubation time).
View more information on enzymes for complex carbohydrate analysis at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?