Przejdź do
C9521
Z-Phe-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
kallikrein substrate, ≥95% (HPLC), powder
Synonim(y):
Z-Phe-Arg-AMC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H36N6O6 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
649.14
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Z-Phe-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride, kallikrein substrate
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
concentration
≥95%
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NC2=CC=C(C(C)=CC(O3)=O)C3=C2)=O)=O)OCC4=CC=CC=C4.[Cl]
InChI
1S/C33H36N6O6/c1-21-17-29(40)45-28-19-24(14-15-25(21)28)37-30(41)26(13-8-16-36-32(34)35)38-31(42)27(18-22-9-4-2-5-10-22)39-33(43)44-20-23-11-6-3-7-12-23/h2-7,9-12,14-15,17,19,26-27H,8,13,16,18,20H2,1H3,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36)
InChI key
ZZGDDBWFXDMARY-UHFFFAOYSA-N
General description
Z-Phe-Arg 7-amido-4-methylcoumarin (Z-FR-AMC) is a peptidomimetic substrate for papainand other enzymes such as cathepsin K. It is also a fluorogenic synthetic peptide for the enzymes cathepsins L and B.
A fluorogenic substrate for plasma kallikrein.
Application
Z-Phe-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride has been used:
  • as a fluorogenic substrate in actinidin inhibition assay
  • as a kallikrein substrate
  • as a trypsin substrate for fluorometric assay
  • as a cathepsin-L substrate
Biochem/physiol Actions
Z-Phe-Arg 7-amido-4-methylcoumarin (Z-FR-AMC) proteolytic lysis by proteases leads to the liberation of AMC resulting in increased fluorescence in the enzymatic reaction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C5429T0273B9385
description
kallikrein substrate
description
-
description
protease substrate
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
≥95%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)