Przejdź do
T0273
N-p-Tosyl-Gly-Pro-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
protease substrate
Synonim(y):
N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Arg-AMC, Tos-Gly-Pro-Arg-AMC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H37N7O7S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
676.18
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
eCl@ss:
32160703
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc3ccc4C(C)=CC(=O)Oc4c3
InChI
1S/C30H37N7O7S.ClH/c1-18-7-10-21(11-8-18)45(42,43)34-17-26(38)37-14-4-6-24(37)29(41)36-23(5-3-13-33-30(31)32)28(40)35-20-9-12-22-19(2)15-27(39)44-25(22)16-20;/h7-12,15-16,23-24,34H,3-6,13-14,17H2,1-2H3,(H,35,40)(H,36,41)(H4,31,32,33);1H/t23-,24-;/m0./s1
InChI key
SRRKKDQGNHCPIE-UKOKCHKQSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9521C5429B7260
description
protease substrate
description
kallikrein substrate
description
-
description
protease substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (TLC)
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
DMSO:methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)