Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19N3O2S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.92
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white to light brown
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N(Cc3cnccc3)c1cc(ccc1)c2ccc(cc2)C#N)CC.Cl
InChI
1S/C21H19N3O2S.ClH/c1-2-27(25,26)24(16-18-5-4-12-23-15-18)21-7-3-6-20(13-21)19-10-8-17(14-22)9-11-19;/h3-13,15H,2,16H2,1H3;1H
InChI key
QKUHSVQWWZBAKM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CBiPES is a positive allosteric modulator of the mGlu2 receptor.
CBiPES is a positive allosteric modulator of the mGlu2 receptor. CBiPES attenuates stress-induced hyperthermia and blocks the hyperlocomotor effects of PCP in murine models. In rat brain, CBiPES attenuates ketamine-induced increase in extracellular histamine concentration. This compound is a sulfonamide, different chemical class from other mGlu2R agonists in the Sigma catalog.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥99% (titration) | description OmniPur® Grade, >=99.0% |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (titration) | assay - |
| form powder | form powder | form crystalline powder (Fine) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition OK to freeze |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility water: soluble 0.5 g/mL | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?