Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15N3O11P2
Masa cząsteczkowa:
403.18
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95%
Biological source:
yeast
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Cytidine 5′-diphosphate sodium salt hydrate, from yeast, ≥95%
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C2O
InChI
1S/C9H15N3O11P2.Na.H/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
MAGSIBHRUIBONY-UHFFFAOYSA-N
General description
Cytidine 5′-diphosphate (CDP) is synthesized from cytidine monophosphate (CMP) or uridine monophosphate (UMP) by the transfer of phosphoryl group, catalyzed by the enzyme uridylate kinase (UMPK). CTP synthetase catalyzes the conversion of CTP to CDP intermediates like CDP-diacylglycerol, CDP-choline and CDP-ethanolamine for phospholipid biosynthesis.
Application
Cytidine 5′-diphosphate sodium salt hydrate has been used:
- as a substrate in nucleoside diphosphatase (NDPase) enzyme histochemistry assay of gold fish eye sections
- in ribonucleotide reductase assay
- dCDP formation assay.
Biochem/physiol Actions
Cytidine 5′-diphosphate (CDP) is used as a substrate of nucleoside diphosphatase kinase to produce CTP for supporting DNA and RNA biosynthesis and of ribonucleotide reductase to product dCMP.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from yeast, ≥95% | description ≥96% | description ≥99.0% (HPLC) | description ~98%, from yeast, solid |
| biological source yeast | biological source - | biological source synthetic | biological source yeast |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥95% | assay ≥96% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ~98% |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?