Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32160701
Technique(s):
ELISA: suitable
Species reactivity:
-
Application:
ELISA
Citations:
-
3770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Non-radioactive, competitive immunoassay for the quantitation of cAMP in biological fluids (serum, plasma, and saliva), tissue culture media samples, or in samples containing very low concentrations of cyclic nucleotides. This kit uses a polyclonal antibody to cAMP to competitively bind cAMP or cAMP which has been covalently linked to an alkaline phosphatase molecule. The assay is performed in a 96 well plate coated with anti-rabbit IgG antibody. The colored end product, produced by the additon of substrate to the wells, is read at 405 nm on a multiwell plate reader. The intensity of the color is inversely proportional to the concentration of cAMP present in the well.
Other Notes
Please refer to the attached Protocolfor details.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?