Przejdź do
CAA481-EP
Pokrywy dla wirnika Eppendorf® A-4-81
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R
Synonim(y):
Pokrywa do rotora Eppendorf® FA-45-48-11
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103913
eCl@ss:
32110300
Compatibility:
for use with 5804 R, for use with 5804, for use with 5810 R, for use with 5810
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022638661 (NA), Eppendorf® 5810724007 (EU)
Produkt CAA481-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
aerosol-tight
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022638661 (NA), Eppendorf® 5810724007 (EU)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5804 R, for use with 5804, for use with 5810 R, for use with 5810
General description
  • Zakrętki do Eppendorf® A-4-81 Rotor Pokrywka, aerozoloszczelna, do wiaderka prostokątnego 500 ml.
  • Zestaw 2 sztuk.
  • Do wirówek 5810/5810R i 5910 R z kubełkiem obrotowym.
Features and Benefits
  • Aerozoloszczelne nasadki skutecznie minimalizują opór powietrza w rotorze.
  • Odpowiednie do kubełków prostokątnych o pojemności 500 ml
  • Idealne do wirówek 5810/5810R i 5910 R z kubełkiem obrotowym.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)