Przejdź do
ES-E14TG2a Mouse Embryo (blastocyst), ECACC 08021401
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 08021401, mouse embryo (blastocyst). Monolayer of spheroidal cells on feeder layer of PMEFs or STOs
Synonim(y):
Linia komórkowa E14TG2a
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse embryo (blastocyst)
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts or STO cells. The cells spontaneously differentiate and form embryonal structures in the absence of a feeder layer.
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
ES-E14TG2a, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 08021401, mouse embryo (blastocyst). Monolayer of spheroidal cells on feeder layer of PMEFs or STOs
biological source
mouse embryo (blastocyst)
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 08021401-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08021401-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts or STO cells. The cells spontaneously differentiate and form embryonal structures in the absence of a feeder layer.
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
Biochem/physiol Actions
Embrionalne komórki macierzyste myszy (szczep 129/Ola)
Pluripotencjalna linia mysich embrionalnych komórek macierzystych. Komórki ES-E14TG2a mają niedobór HPRT i są odporne na 0,06 mM 6-tioguaniny.
Not specified
Preparation Note
DMEM + 2 mM glutaminy + 1% NEAA + 0,1 mM 2-merkaptoetanolu + 1000 U/ml mysiego czynnika hamującego (LIF) + 1,5% wodorowęglanu sodu + 10% płodowej surowicy bydlęcej. Wymagane jest odnawianie pożywki co 2-3 dni.
Not specified
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07072001CB_11120811CB_07072002
vibrant-m
ES-E14TG2a
vibrant-m
MESC 16
vibrant-m
ES-R1-EYFP YC5/EYFP
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 08021401, mouse embryo (blastocyst). Monolayer of spheroidal cells on feeder layer of PMEFs or STOs
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 07072001, mouse embryo. Monolayer of spheroidal cells on feeder layer of PMEFs.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
morphology
Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts or STO cells. The cells spontaneously differentiate and form embryonal structures in the absence of a feeder layer.
morphology
Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts
morphology
-
morphology
Adherent monolayer of spheroidal cells on feeder layer of mouse primary embryonic fibroblasts
karyotype
Not specified
karyotype
Not specified
karyotype
-
karyotype
Not specified
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
-
growth mode
Adherent
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
Not specified
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)