Przejdź do
ANGM-CSS Human Brain, ECACC 08040401
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 8040401, human brain, Fusiform, can form heaps of cells
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160703
Biological source:
human brain
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Not specified
Karyotype:
Near tetraploid; range 88 to 91 - see Cell Line Description for more information
Morphology:
Fusiform, can form heaps of cells
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
ANGM-CSS, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 8040401, human brain, Fusiform, can form heaps of cells
biological source
human brain
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 08040401-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08040401-1VL
growth mode
Not specified
karyotype
Near tetraploid; range 88 to 91 - see Cell Line Description for more information
morphology
Fusiform, can form heaps of cells
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Ludzka linia komórkowa glejaka wielopostaciowego pochodząca od 65-letniego mężczyzny. Wyniki analizy immunocytochemicznej dla GFAP, Vimentin, NestiN i CD33 były pozytywne w komórkach wczesnego i późnego przejścia. Metylacja MGMT była ujemna. Kariotyp: Prawie tetraploidalny; zakres od 88 do 91 z dwiema kopiami markerów: der(6;7;12;)del(6q ), t(6;11), t(6;17) del(17q). Sześć kopii chromosomu 7 i inne rearanżacje z utratą i wzmocnieniem fragmentów chromosomów obejmujących chromosomy 1,2,3,5,10,9,19,20. Obecne są chromosomy X i Y. (Informacje dostarczone przez deponenta)
Ludzki glejak wielopostaciowy
Preparation Note
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamina + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:5, tj. wysiać 3-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37ºC.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCC289SCC282CB_89081402
vibrant-m
ANGM-CSS
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 8040401, human brain, Fusiform, can form heaps of cells
description
SF295 human glioblastoma cell line is a valuable model for glioblastoma research.
description
SF188 human glioblastoma cell line is an important cellular model for pediatric human glioblastoma.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89081402, human brain (glioblastoma astrocytoma), Epithelial-like
morphology
Fusiform, can form heaps of cells
morphology
-
morphology
-
morphology
Epithelial-like
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
cancer
karyotype
Near tetraploid; range 88 to 91 - see Cell Line Description for more information
karyotype
-
karyotype
-
karyotype
-
products
Not specified
products
-
products
-
products
Not specified
storage temp.
−196°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−196°C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)