Przejdź do
N115-BU-1 Mouse Nerve, ECACC 08062547
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse nerve
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Not specified
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
N115-BU-1, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
mouse nerve
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 08062547-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062547-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Not specified
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Używany do generowania hybryd komórkowych.
Biochem/physiol Actions
Neuroblastoma myszy, odporny na bromodeoksyurydynę
Odporny na bromodeoksyurydynę mutant N1E-115 (numer katalogowy Sigma 08062511). Linia komórkowa N1E-115 jest adrenergiczną linią komórkową pochodzącą z mysiego neuroblastoma C1300 (szczep myszy A/Jax)
Preparation Note
DMEM + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + 1 mM 8-bromodeoksyurydyny. Komórki mogą być hodowane bez bromodeoksyurydyny.
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_08062554CB_08062558CB_08062559
vibrant-m
N115-BU-1
vibrant-m
N115-BU-7
vibrant-m
N115-BU-9
vibrant-m
N115-BU-10
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
products
Not specified
biological source
mouse nerve
biological source
mouse nerve
biological source
-
biological source
-
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
-
receptors
-
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
packaging
tube of 5 μg 08062547-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062547-1VL
packaging
tube of 5 μg 08062554-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062554-1VL
packaging
pkg of vial of cells 08062558-1VL, tube of 5 μg 08062558-DNA-5UG
packaging
tube of 5 μg 08062559-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062559-1VL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)