Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160903
Biological source:
mouse nerve
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Neuronal
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N115-BU-7, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
mouse nerve
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 08062554-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062554-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Neuronal
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Używany do generowania hybryd komórkowych.
Biochem/physiol Actions
Neuroblastoma myszy
Odporny na bromodeoksyurydynę mutant N1E-115 (numer katalogowy Sigma 08062511). Linia komórkowa N1E-115 jest adrenergiczną linią komórkową pochodzącą z mysiego neuroblastoma C1300 (szczep myszy A/Jax)
Preparation Note
DMEM + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + 1 mM 8-bromodeoksyurydyny. Komórki mogą być hodowane przy braku bromodeoksyurydyny
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?