Przejdź do
Mero-14 Human Lung, ECACC 09100101
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100101, human lung, Spindle shaped cells
Synonim(y):
Komórki Mero14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160701
Biological source:
human lung
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Number of chromosomes 72-75
Morphology:
Spindle shaped cells
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Mero-14, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100101, human lung, Spindle shaped cells
biological source
human lung
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 09100101-DNA-5UG, pkg of vial of cells 09100101-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Number of chromosomes 72-75
morphology
Spindle shaped cells
products
Cytokeratins 7, 8, 18 and 19. Epithelial membrane antigen (EMA)
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badanie właściwości komórek międzybłoniaka złośliwego i opracowanie nowych metod diagnostycznych.
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10
D13S317: 12
D16S539: 12,13
D5S818: 9
D7S820: 10,11
THO1: 8
TPOX: 9,11
vWA: 15,18
Linia komórkowa ludzkiego międzybłoniaka pochodząca z międzybłoniaka złośliwego. Ekspozycja na azbest
Mero-14 uzyskano z wysięku opłucnowego od mężczyzny w wieku >60 lat z historią narażenia na działanie azbestu. Chromosomu Y nie można było wykryć w tej linii komórkowej za pomocą analizy krótkich powtórzeń tandemowych (STR) -PCR podczas badania w ECACC. Znane jest zjawisko, że ze względu na zwiększoną niestabilność genetyczną linii komórek nowotworowych chromosom Y może ulec rearanżacji lub utracie, co skutkuje brakiem wykrycia. Linia komórkowa jest identyczna ze źródłem dostarczonym przez deponenta na podstawie analizy STR-PCR.
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:10, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Podwojenie populacji około 24 godzin
Szynka F10 + 15% FCS + 2mM Glutamina
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_09100108CB_09100102CB_09100106
vibrant-m
Mero-14
vibrant-m
Mero-95
vibrant-m
Mero-25
vibrant-m
Mero-83
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100101, human lung, Spindle shaped cells
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100108, human lung, Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100102, human lung, Mixed epithelial and spindle shaped
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100106, human lung, Mixed epithelial and spindle shaped
products
Cytokeratins 7, 8, 18 and 19. Epithelial membrane antigen (EMA)
products
Epithelial membrane antigen (EMA)
products
Cytokeratins 7, 8, 18 and 19. Epithelial membrane antigen (EMA)
products
Epithelial membrane antigen (EMA)
biological source
human lung
biological source
human lung
biological source
-
biological source
human lung
morphology
Spindle shaped cells
morphology
Epithelial
morphology
Mixed epithelial and spindle shaped
morphology
Mixed epithelial and spindle shaped
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
karyotype
Number of chromosomes 72-75
karyotype
Number of chromosomes 54-58
karyotype
-
karyotype
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)