Przejdź do
RPMI 8226
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87012702, human blood, Not specified
Synonim(y):
Komórki RPMI8226, Roswell Park Memorial Institute 8226 Komórki
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human blood
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Not specified
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human blood
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 87012702-DNA-5UG, pkg of vial of cells 87012702-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
morphology
Not specified
products
Immunoglobulin G (Ig) lambda light chain
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
RPMI 8226 był używany:
  • do hodowli ludzkich linii komórkowych szpiczaka
  • do oceny wpływu 1-arylo-2-metylotioimidazolin (IIV) na żywotność komórek RPMI 8226
  • do pomiaru produkcji cytokin przez komórki zrębu szpiku kostnego (BMSC) po kontakcie z linią komórkową RPMI 8226
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 12
D13S317: 11
D16S539: 9
D5S818: 11,13
D7S820: 9,10
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
Pochodzi z krwi obwodowej 61-letniego mężczyzny ze szpiczakiem mnogim. Komórki produkują i wydzielają łańcuch lekki Ig lambda.
Szpiczak ludzki
Preparation Note
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Po resuscytacji w hodowli będą obecne resztki komórek. Zmniejszy się to wraz z kolejnymi subkulturami.
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_95041316R1780R7513
vibrant-m
RPMI 8226
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87012702, human blood, Not specified
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95041316, human blood, Lymphoblastoid
description
With L-glutamine and sodium bicarbonate. Without arginine, leucine, lysine, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, designed for isotope labeling for cell culture applications
description
Modified, with sodium bicarbonate, without methionine, cystine and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
karyotype
Not specified
karyotype
Not specified
karyotype
-
karyotype
-
products
Immunoglobulin G (Ig) lambda light chain
products
Not specified
products
-
products
-
biological source
human blood
biological source
human blood
biological source
-
biological source
-
morphology
Not specified
morphology
Lymphoblastoid
morphology
-
morphology
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)