Przejdź do
Linia komórkowa RPMI 8866
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95041316, human blood, Lymphoblastoid
Synonim(y):
Komórki R8866, Komórki RPMI8866, Roswell Park Memorial Institute 8866 komórek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human blood
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Lymphoblastoid
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human blood
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 95041316-DNA-5UG, pkg of vial of cells 95041316-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
morphology
Lymphoblastoid
products
Not specified
receptors
Immunoglobulin E (IgE) binding factor, Calcitonin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania receptorów, testy wiązania, badania hormonalne.
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11
D13S317: 10,14
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14,16
Ludzki limfocyt B
RPMI 8866 została uzyskana z krwi obwodowej 51-letniej Amerykanki z przewlekłą białaczką szpikową w maju 1966 roku. Linia komórek limfoidalnych B wykazuje ekspresję stosunkowo dużej ilości receptorów kalcytoniny, Ig związanych z błoną i rozpuszczalnego czynnika wiążącego IgE (Fc epsilon RII/CD23).
Preparation Note
Aby utrzymać komórki w fazie wzrostu wykładniczego, należy utrzymywać hodowlę w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Jeśli zaczynasz od zamrożonej ampułki, dodaj rozmrożone komórki do stożkowej probówki wirówkowej, np. 15 ml. Powoli dodaj 4 ml pożywki do probówki. Pobrać próbkę zawiesiny komórkowej, np. 200 µl, w celu policzenia komórek. Wirować zawiesinę komórek z niską prędkością, tj. 100-150 x g przez maksymalnie 5 minut. Usunąć pożywkę i ponownie zawiesić osad komórkowy w gęstości 3 - 5 x 100 000 komórek/ml w świeżej pożywce zawierającej 10% surowicy. Inkubować kolbę w temperaturze 37 C; 5-7%CO2. Sprawdzać codziennie. Trzymaj kolbę w pozycji pionowej, aż komórki osiągną wykładniczą fazę wzrostu, może to potrwać do 7 dni.
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_87012702CB_87081807R7513
vibrant-m
RPMI 8226
vibrant-m
RPMI 6666
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95041316, human blood, Lymphoblastoid
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87012702, human blood, Not specified
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
Modified, with sodium bicarbonate, without methionine, cystine and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
growth mode
Suspension
growth mode
Suspension
growth mode
Suspension
growth mode
-
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
morphology
Lymphoblastoid
morphology
Not specified
morphology
Lymphoblast
morphology
-
karyotype
Not specified
karyotype
Not specified
karyotype
2n = 46
karyotype
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
packaging
tube of 5 μg 95041316-DNA-5UG, pkg of vial of cells 95041316-1VL
packaging
tube of 5 μg 87012702-DNA-5UG, pkg of vial of cells 87012702-1VL
packaging
tube of 5 μg 87081807-DNA-5UG, pkg of vial of cells 87081807-1VL
packaging
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Could you provide information on product 95041316-1VL, including the doubling time and data sheet details?
    1 answer
    1. The RPMI 8866 cell line datasheet is accessible through the cell line catalogue entry on the website. Our ECACC cell culturists have recommended that this cell line might require up to 7 days to reach the exponential or log phase of the cell cycle. Once it reaches this phase, the doubling time of the cell line is expected to be around 18-24 hours, provided the cells are seeded at the optimal subculture seeding density of between 2-3 x 10^4 cells/ml.
      Helpful?
  2. How many Cell Line cells are in the vial?
    1 answer
    1. Each vial of cells contains 2-3 x 106 cells in 1 ml of freezing media. This is in a 1.8 mL ampule.  For exceptionally large cells, counts may decrease. Suspension cells, generally smaller cells, may contain as many as 4-5 x 106 cells/vial to assure optimal viability upon thaw.
      Helpful?
  3. What passage are my Cell Line cells?
    1 answer
    1. If the passage of the cells is known, it is listed on the product page at the HPA website (www.hpacultures.org.uk).
      Helpful?
  4. How do I handle Cell Line frozen cells upon arrival?
    1 answer
    1. Upon receipt, frozen ampules should be transferred directly to vapor phase liquid nitrogen without delay (-135°C) or liquid phase liquid nitrogen if vapor phase is not available. DO NOT use a -80°C freezer as an alternative; this will result in loss of viability.
      Helpful?
  5. Are my Cell Line cells mycoplasma tested?
    1 answer
    1. ECACC routinely tests all manufactured cell banks for mycoplasma.
      Helpful?
  6. Why is Vapor Phase Liquid Nitrogen preferred for storage of Cell Line cells?
    1 answer
    1. If ampules are immersed into liquid phase of liquid nitrogen, it increases the risk of the liquid seeping into the vial. This could lead to problems of cross-contamination and increased risk of the ampule exploding when thawed.
      Helpful?
  7. Are the Cell Line cells tested for viral pathogens?
    1 answer
    1. HPA Cultures does not perform any viral testing on the cell lines.
      Helpful?
  8. What medium should I use when I thaw the Cell Line cells?
    1 answer
    1. The medium for each cell line is listed on the product page. It is specific to each cell line. If not visible on the Sigma-Aldrich website product page, the HPA website also contains the same information (www.hpacultures.org.uk). The product number for the cell line is the same on either site.